2-Methoxy-6-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302696-1G PC302696-5G
APOSPC302696-1GEA 1590 DKK
APOSPC302696-1G APOSPC302696-5G
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Smeltepunkt: 48…51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832327
CAS-nummer: 1017779-07-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III