2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302692-10G PC302692-5G PC302692-1G PC302692-25G PC302692-100G
APOSPC302692-10GEA 3520 DKK
APOSPC302692-10G APOSPC302692-5G APOSPC302692-1G APOSPC302692-25G APOSPC302692-100G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₆F₆O₃
Smeltepunkt: 156…159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00728738
CAS-nummer: 180134-15-0