2-Fluor-5-methylbenzoesyrechlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302689-10G PC302689-5G
APOSPC302689-10GEA 2460 DKK
APOSPC302689-10G APOSPC302689-5G
2-Fluor-5-methylbenzoesyrechlorid
2-Fluor-5-methylbenzoesyrechlorid
Formel: C₈H₆ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973776
CAS-nummer: 135564-61-3