2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302687-1G PC302687-5G
APOSPC302687-1GEA 2350 DKK
APOSPC302687-1G APOSPC302687-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₅F₄N
Molekylvægt: 203.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687195
CAS-nummer: 1323966-20-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III