2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302683-5G PC302683-1G
APOSPC302683-5GEA 3930 DKK
APOSPC302683-5G APOSPC302683-1G
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₆ClFO
Smeltepunkt: 43…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115879
CAS-nummer: 59189-98-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,II