2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302681-10G PC302681-5G PC302681-1G
APOSPC302681-10GEA 1970 DKK
APOSPC302681-10G APOSPC302681-5G APOSPC302681-1G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₃F₇O
Molekylvægt: 260.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258668
CAS-nummer: 1017777-37-5