(2-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302680-1G PC302680-5G PC302680-10G
APOSPC302680-1GEA 1200 DKK
APOSPC302680-1G APOSPC302680-5G APOSPC302680-10G
(2-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258720
CAS-nummer: 1017779-85-9