2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)-benzaldehyde
PC302673-1G PC302673-5G
APOSPC302673-1GEA 305 DKK
APOSPC302673-1G APOSPC302673-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112538
CAS-nummer: 82096-91-1