2-Chloro-3,6-difluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302672-10G PC302672-5G PC302672-1G
APOSPC302672-10GEA 2460 DKK
APOSPC302672-10G APOSPC302672-5G APOSPC302672-1G
2-Chloro-3,6-difluoroaniline 98%
2-Chloro-3,6-difluoroaniline
Formel: C₆H₄ClF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660176
CAS-nummer: 287172-80-9