2,4-Difluor-3-methoxyphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,6-Difluor-3-hydroxyanisole
PC302664-10G PC302664-5G PC302664-1G
APOSPC302664-10GEA 3080 DKK
APOSPC302664-10G APOSPC302664-5G APOSPC302664-1G
2,4-Difluor-3-methoxyphenol 98%
2,4-Difluor-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115938
CAS-nummer: 886499-27-0