2,3-Dichlor-6-Fluoranisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302657-5G PC302657-1G
APOSPC302657-5GEA 1690 DKK
APOSPC302657-5G APOSPC302657-1G
2,3-Dichlor-6-Fluoranisol 98%
2,3-Dichlor-6-Fluoranisol
Formel: C₇H₅Cl₂FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832260
CAS-nummer: 1017777-48-8