6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302651-10G PC302651-5G PC302651-1G
APOSPC302651-10GEA 1690 DKK
APOSPC302651-10G APOSPC302651-5G APOSPC302651-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline
Formel: C₇H₇ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660187
CAS-nummer: 702640-48-0