6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302650-5G PC302650-1G
APOSPC302650-5GEA 2080 DKK
APOSPC302650-5G APOSPC302650-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₇BrClFO
Smeltepunkt: 47…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115950
CAS-nummer: 886499-73-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II