4-Methoxy-2-(trifluormethoxy)benzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302649-10G PC302649-5G PC302649-1G
APOSPC302649-10GEA 2300 DKK
APOSPC302649-10G APOSPC302649-5G APOSPC302649-1G
4-Methoxy-2-(trifluormethoxy)benzoesyre 97%
4-Methoxy-2-(trifluormethoxy)benzoesyre
Formel: C₉H₇F₃O₄
Molekylvægt: 236.15 g/mol
Smeltepunkt: 99…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660285
CAS-nummer: 886502-37-0