4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302645-1G PC302645-5G PC302645-10G
APOSPC302645-1GEA 382 DKK
APOSPC302645-1G APOSPC302645-5G APOSPC302645-10G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆ClF₃O₃
Smeltepunkt: 61…63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660251
CAS-nummer: 886501-02-6