4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302644-5G PC302644-1G PC302644-25G
APOSPC302644-5GEA 1200 DKK
APOSPC302644-5G APOSPC302644-1G APOSPC302644-25G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
Molekylvægt: 273.48 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115840
CAS-nummer: 886496-75-9
UN nummer: 3265
ADR: 8 II