2-Chloro-6-fluoro-3-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302641-10G PC302641-5G PC302641-1G
APOSPC302641-10GEA 1690 DKK
APOSPC302641-10G APOSPC302641-5G APOSPC302641-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylaniline 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylaniline
Formel: C₇H₇ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660170
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III