2-Chlor-3-(trifluormethyl)anisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302638-10G PC302638-5G PC302638-1G
APOSPC302638-10GEA 1850 DKK
APOSPC302638-10G APOSPC302638-5G APOSPC302638-1G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)anisol 98%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660322
CAS-nummer: 886503-84-0
UN nummer: 3272
ADR: 3,III