2,3-Difluoro-p-toluidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3-Difluoro-4-methylaniline
PC302637-5G PC302637-1G
APOSPC302637-5GEA 1090 DKK
APOSPC302637-5G APOSPC302637-1G
2,3-Difluoro-p-toluidine
2,3-Difluoro-p-toluidine
Formel: C₇H₇F₂N
Molekylvægt: 143.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660321
CAS-nummer: 886503-79-3