6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302628-25G PC302628-5G
APOSPC302628-25GEA 3270 DKK
APOSPC302628-25G APOSPC302628-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368094
CAS-nummer: 887584-84-1