5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302619-1G
PC302619-5G
PC302619-10G
APOSPC302619-1GEA
872
DKK
APOSPC302619-1G
APOSPC302619-5G
APOSPC302619-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅BrF₄O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11519337 CAS-nummer: 1092460-88-2 UN nummer: 3265 ADR: 8,III |