5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302614-1G PC302614-5G
APOSPC302614-1GEA 1340 DKK
APOSPC302614-1G APOSPC302614-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519358
CAS-nummer: 1092461-19-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II