4-Methyl-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302609-1G PC302609-5G PC302609-10G
APOSPC302609-1GEA 1360 DKK
APOSPC302609-1G APOSPC302609-5G APOSPC302609-10G
4-Methyl-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
4-Methyl-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₈F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832291
CAS-nummer: 1000526-63-5
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III