(4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302606-1G PC302606-5G PC302606-10G
APOSPC302606-1GEA 785 DKK
APOSPC302606-1G APOSPC302606-5G APOSPC302606-10G
(4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 95%
(4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832302
CAS-nummer: 1000566-45-9