4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302605-1G PC302605-5G PC302605-10G
APOSPC302605-1GEA 1290 DKK
APOSPC302605-1G APOSPC302605-5G APOSPC302605-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₃S
Molekylvægt: 274.64 g/mol
Smeltepunkt: 52…55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07774167
CAS-nummer: 694514-21-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 III