4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302602-1G PC302602-5G PC302602-10G
APOSPC302602-1GEA 818 DKK
APOSPC302602-1G APOSPC302602-5G APOSPC302602-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398425
CAS-nummer: 1261646-41-6