4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302600-5G PC302600-10G PC302600-1G
APOSPC302600-5GEA 872 DKK
APOSPC302600-5G APOSPC302600-10G APOSPC302600-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025403
CAS-nummer: 98187-17-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II