4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302599-1G PC302599-5G PC302599-10G
APOSPC302599-1GEA 872 DKK
APOSPC302599-1G APOSPC302599-5G APOSPC302599-10G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₃S
Molekylvægt: 274.64 g/mol
Smeltepunkt: 57…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519323
CAS-nummer: 775288-85-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 III