4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302598-5G PC302598-1G PC302598-25G
APOSPC302598-5GEA 1200 DKK
APOSPC302598-5G APOSPC302598-1G APOSPC302598-25G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO₂
Molekylvægt: 217.1447 g/mol
Smeltepunkt: 31…33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660284
CAS-nummer: 886502-33-6