4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302588-1G PC302588-5G
APOSPC302588-1GEA 1020 DKK
APOSPC302588-1G APOSPC302588-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine
Formel: C₉H₁₁F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258689
CAS-nummer: 1017779-32-6