4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC302586-5G PC302586-1G
APOSPC302586-5GEA 1290 DKK
APOSPC302586-5G APOSPC302586-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₂
Molekylvægt: 252.62 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13196580
CAS-nummer: 647010-69-3