4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide
PC302579-1G PC302579-5G PC302579-10G
APOSPC302579-1GEA 872 DKK
APOSPC302579-1G APOSPC302579-5G APOSPC302579-10G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide
Formel: C₉H₉BrClFO
Molekylvægt: 267.52 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687186
CAS-nummer: 1323966-30-8