4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302573-25G PC302573-5G PC302573-50G
APOSPC302573-25GEA 3380 DKK
APOSPC302573-25G APOSPC302573-5G APOSPC302573-50G
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrClF₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660314
CAS-nummer: 886503-38-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III