4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302568-1G PC302568-5G PC302568-10G
APOSPC302568-1GEA 872 DKK
APOSPC302568-1G APOSPC302568-5G APOSPC302568-10G
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₈ClFO₂
Molekylvægt: 202.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687210
CAS-nummer: 1323966-44-4