4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302566-1G PC302566-5G PC302566-10G
APOSPC302566-1GEA 872 DKK
APOSPC302566-1G APOSPC302566-5G APOSPC302566-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393833
CAS-nummer: 1261606-06-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III