4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302560-1G PC302560-5G
APOSPC302560-1GEA 1700 DKK
APOSPC302560-1G APOSPC302560-5G
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
Smeltepunkt: 135…138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832367
CAS-nummer: 1214347-60-0