3'-Fluor-5'-methylacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302555-10G PC302555-5G PC302555-1G PC302555-100MG
APOSPC302555-10GEA 1540 DKK
APOSPC302555-10G APOSPC302555-5G APOSPC302555-1G APOSPC302555-100MG
3'-Fluor-5'-methylacetophenon 98%
3'-Fluor-5'-methylacetophenon
Formel: C₉H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115883
CAS-nummer: 886497-73-0