3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302554-1G PC302554-5G PC302554-10G
APOSPC302554-1GEA 4580 DKK
APOSPC302554-1G APOSPC302554-5G APOSPC302554-10G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Formel: C₈H₅BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18783226
CAS-nummer: 86256-51-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III