3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC302551-1G
PC302551-5G
PC302551-10G
APOSPC302551-1GEA
872
DKK
APOSPC302551-1G
APOSPC302551-5G
APOSPC302551-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅BrF₄O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06660205 CAS-nummer: 886499-04-3 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |