3-Fluor-2-methoxybenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302549-5G PC302549-10G PC302549-1G
APOSPC302549-5GEA 818 DKK
APOSPC302549-5G APOSPC302549-10G APOSPC302549-1G
3-Fluor-2-methoxybenzonitril 98%
3-Fluor-2-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Molekylvægt: 151.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06637312
CAS-nummer: 77801-22-0