3-Fluor-o-anisaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302548-5G PC302548-1G
APOSPC302548-5GEA 1040 DKK
APOSPC302548-5G APOSPC302548-1G
3-Fluor-o-anisaldehyd 98%
3-Fluor-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112486
CAS-nummer: 74266-68-5