(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302547-1G PC302547-5G
APOSPC302547-1GEA 872 DKK
APOSPC302547-1G APOSPC302547-5G
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₃
Smeltepunkt: 101…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519374
CAS-nummer: 1092461-32-9