(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302545-1G
PC302545-5G
APOSPC302545-1GEA
1020
DKK
APOSPC302545-1G
APOSPC302545-5G
(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₃ Smeltepunkt: 104…106 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09258731 CAS-nummer: 1017778-29-8 |