3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302538-1G PC302538-5G PC302538-250MG
APOSPC302538-1GEA 1370 DKK
APOSPC302538-1G APOSPC302538-5G APOSPC302538-250MG
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₉ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07786699
CAS-nummer: 887581-86-4