3'-Chloro-5'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302535-10G PC302535-5G PC302535-1G
APOSPC302535-10GEA 2710 DKK
APOSPC302535-10G APOSPC302535-5G APOSPC302535-1G
3'-Chloro-5'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
3'-Chloro-5'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₈ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115862
CAS-nummer: 886497-19-4