3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302533-1G PC302533-5G PC302533-500MG
APOSPC302533-1GEA 382 DKK
APOSPC302533-1G APOSPC302533-5G APOSPC302533-500MG
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
Molekylvægt: 273.48 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115849
CAS-nummer: 886496-91-9
UN nummer: 3265
ADR: 8 II