3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302530-1G PC302530-5G PC302530-10G
APOSPC302530-1GEA 2620 DKK
APOSPC302530-1G APOSPC302530-5G APOSPC302530-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formel: C₇H₅BrClF₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652423
UN nummer: 3261
ADR: 8,III