3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302529-1G PC302529-5G
APOSPC302529-1GEA 1200 DKK
APOSPC302529-1G APOSPC302529-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₉ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832343
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III