3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302520-1G PC302520-5G
APOSPC302520-1GEA 1290 DKK
APOSPC302520-1G APOSPC302520-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519378
CAS-nummer: 1092461-35-2