3-(5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302519-1G PC302519-5G
APOSPC302519-1GEA 1110 DKK
APOSPC302519-1G APOSPC302519-5G
3-(5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₈F₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519341
CAS-nummer: 1092460-96-2